Learn More
Bolo de titanio, 3,175 mm de diámetro x 3,175 mm de longitud, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384528
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11384528 5 g 5 g
11394528 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11384528
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042394.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium slug
Nombre de nota 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Punto de fusión 1660°C
Densidad 4.5 g/mL
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Peso ≈0.11g/slug
Formulario ≈0,11 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic