Learn More
Varilla de titanio, 6,4 mm de diámetro, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Titanium |
| Color | Gris |
| Aspecto | Dark Gray rod |
| Cantidad | 5 x 100 cm |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.7% (Metals basis) |
| Formulario | Varilla, ≈1,45 g/cm |