Learn More
Varilla de titanio, 3,175 mm de diámetro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049323
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
25 cm
4 x 25 cm
Tamaño de la unidad:
25 cm
5 cm
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311529 5 cm 5 cm
11301529 25 cm 25 cm
11321529 4 x 25 cm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11311529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014000.BQ
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium rod
Nombre de nota 3.175mm (0.125 in.) dia.
Cantidad 5 cm
Olor Odorless
Peso ≈0.36g/cm
Formulario Varilla, ≈0,36 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.99%