Learn More
Varilla de titanio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335868
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
250 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
250 cm
50 cm
11335868 50 cm 50 cm
11325868 10 cm 10 cm
11345868 250 cm 250 cm
3 options
Código de producto. 11335868
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010394.BW
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: aprox. 5,7 g/cm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium
Color Plata a gris
Nombre de nota Annealed
Aspecto Silver Gray rod
Densidad 4.506g/cm3
Cantidad 50 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis)
Formulario Varilla, ≈5,7 g/cm