Learn More
Polvo de titanio, malla -100, 99,4 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305848
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
11305848 500 g 500 g
15460987 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11305848
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010383.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium powder
Color Gris
Cantidad 500 g
Tamaño de malla −100 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo
Número UN UN2546
Porcentaje de pureza 99.4%