Learn More
Placa de titanio, 3,175 mm de grosor, 100x100 mm, recocido, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049048
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
15474745 1 Pc. cada uno
15484745 5 Pc. paquete de 5
2 options
Código de producto. 15474745
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012598.KG
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium plate
Nombre de nota 3.175mm (0.125 in.) thick, 100x100mm (3.9x3.9 in.), Annealed
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈143g/pc
Formulario Placa
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.5%