Learn More
Óxido de titanio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Titanium oxide |
| Punto de fusión | 1800°C |
| Nombre de nota | Pellets, ≈8 to 9mm dia. x 7 to 9mm thick |
| Color | Negro |
| Forma física | Sedimentos, aprox. 8-9 mm de diámetro x 7-9 mm de grosor |
| Cantidad | 10 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula lineal | Ti3O5 |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |
| Densidad | 4.20 g/mL |