Learn More
Óxido de titanio(IV), soporte catalizador, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Titanium(IV) oxide |
| Nombre de nota | 1/8 in. Pellets |
| Forma física | Sedimentos de 3,175 mm (0,125 pulg.) |
| Cantidad | 250 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.9 |