Learn More
Óxido de titanio(IV), soporte catalizador, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Titanium(IV) oxide |
| Forma física | Sedimentos de 3,175 mm (0,125 pulg.) |
| Cantidad | 250 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.9 |
| Envase | Frasco de plástico |