Learn More
N-butóxido de titanio(IV), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080342
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
15462957 10 g 10 g
15472957 100 g 100 g
15482957 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 15462957
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 077124.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5593-70-4 | C16H40O4Ti | 344.359 g/mol
Titanium(IV) n-butoxide is used in the preparation of nanosized titania powders in the anatase form and ferroelectric bismuth titanate thin films. It is also used as intermediates, paint additives, coating additives, processing aids and as process regulators. It is involved in the preparation of nanocrystalline titanium dioxide powders at room temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5593-70-4
Fórmula molecular C16H40O4Ti
Peso molecular (g/mol) 344.359
Número MDL MFCD00009433
Clave InChI FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
PubChem CID 25203927
Nombre IUPAC butan-1-ol; titanio
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
Especificaciones
Punto de ebullición 310°C to 314°C
Nombre del producto químico o material Titanium (IV) n-butoxide
Punto de fusión -55°C
Color Amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 10 g
Fórmula lineal Ti[O(CH2)3CH3]4
Número UN UN2924
Beilstein 4148236
Temperatura de inflamación 41°C (170°F)
Información de solubilidad Miscible with aliphatic,aromatic,chlorinated and oxygenated solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.36
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.49
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.998 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(IV) n-butoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Butyl titanate