Learn More
Metilfenóxido de titanio(IV), téc., Thermo Scientific™
Código de producto. p-7080508
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
250 g
11423780 10 g 10 g
11413780 250 g 250 g
11433780 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 11423780
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089454.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28503-70-0
Fórmula molecular C28H28O4Ti
Número MDL MFCD00061534
Sinónimo Titanium(IV) cresylate
Especificaciones
Punto de ebullición 230°C to 240°C (0.01mmHg)
Nombre del producto químico o material Titanium (IV) methylphenoxide
Punto de fusión -36°C
Color Rojo
Forma física Líquido
Cantidad 10 g
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.43
Grado Técnico
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.055 g/mL