Learn More
Isopropoxida de titanio (IV), 99,995 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11368687 25 g 25 g
11388687 5 g 5 g
11378687 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11368687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035794.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 546-68-9 | C12H28O4Ti | 284.219 g/mol
Titanium(IV) isopropoxide is used as a precursor for the preparation of titanium and barium-strontium-titanate thin films. It is useful to make porous titanosilicates and potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. It is an active component of Sharpless epoxidation as well as involved in the synthesis of chiral epoxides. In Kulinkovich reaction, it is involved as a catalyst in the preparation of cyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 546-68-9
Fórmula molecular C12H28O4Ti
Peso molecular (g/mol) 284.219
Número MDL MFCD00008871
Clave InChI VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
PubChem CID 11026
Nombre IUPAC propan-2-olato;titanio(4+)
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Specifications
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) isopropoxide
Punto de fusión 16°C to 20°C
Color Incolora
Densidad 0.955 g/mL
Punto de ebullición 232°C
Temperatura de inflamación 46°C (115°F)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Ti[OCH(CH3)2]4
Índice de refracción 1.464
Cantidad 25 g
Número UN UN2413
Beilstein 3679474
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,9480
Información de solubilidad Miscible with anhydrous ethanol,chloroform,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.23
Porcentaje de pureza 99.995%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Titanium(IV) isopropoxide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetraisopropyl titanate