Learn More
Isopropóxido de titanio(IV), +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080339
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
4 x 500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
15422957 10 g 10 g
15432957 100 g 100 g
15442957 500 g 500 g
15452957 4 x 500 g 500 g
4 options
Código de producto. 15422957
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 077115.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Cataliza la apertura regioselectiva de anillo de 2,3 alcoholes epoxi y ácidos
Catalyzes the regio selective ring opening of 2,3 epoxy alcohols and acids.Titanium(IV) isopropoxide is used as a precursor for the preparation of titanium and barium-strontium-titanate thin films. It is useful to make porous titanosilicates and potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. It is an active component of sharpless epoxidation as well as involved in the synthesis of chiral epoxides. In Kulinkovich reaction, it is involved as a catalyst in the preparation of cyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 546-68-9
Fórmula molecular C12H28O4Ti
Peso molecular (g/mol) 284.219
Número MDL MFCD00008871
Clave InChI VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
PubChem CID 11026
Nombre IUPAC propan-2-olato;titanio(4+)
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Especificaciones
Punto de ebullición 232°C
Nombre del producto químico o material Titanium (IV) isopropoxide
Punto de fusión 16°C to 20°C
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 10 g
Fórmula lineal Ti[OCH(CH3)2]4
Número UN UN2413
Beilstein 3679474
Temperatura de inflamación 46°C (115°F)
Índice Merck 14,9480
Información de solubilidad Soluble in anhydrous ethanol, ether, benzene and chloroform; Decomposes in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.23
Porcentaje de pureza ≥97%
Índice de refracción 1.464
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.955 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(IV) isopropoxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetraisopropyl titanate