missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Titanium(IV) chloride, 99.99% (metals basis)

Código de producto. p-4408026
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15431117 25 g 25 g
15441117 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15431117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022979.14
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 7550-45-0 | Cl4Ti | 189.667 g/mol

Titanium(IV) chloride is used to make titanium metal, pigment titanium dioxide and is used in smoke screens. It is involved in the activation of pyrrolidines for better conversion through a modified Bouveault reaction, to the corresponding alpha, alpha -dimethylamines. In organometllic chemistry, it is used to prepare complexes like titanocene dichloride, which is a precursor to Ziegler-Natta catalysts. Tebbe’s reagent is an aluminum containing derivative of titanocene used for the olefination reactions.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7550-45-0
Fórmula molecular Cl4Ti
Peso molecular (g/mol) 189.667
Número MDL MFCD00011267
Clave InChI XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
Nombre IUPAC titanio(4+);tetracloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]

Especificaciones

Punto de ebullición 136°C to 137°C
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) chloride
Punto de fusión °C to 25°C
Forma física Liquid
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Información de solubilidad Miscible with ethanol,hydrochloric acid and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.69
Índice de refracción 1.61
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.726
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.