Learn More
Cloruro de titanio(III)-Cloruro de aluminio(III), TiCl3 76,0-78,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7122657
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304257 100 g 100 g
11314257 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036729.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Utilizado como catalizador en la producción de polipropileno.
Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride, TiCl{3} 76.0-78.5% is used as a catalyst in the production of polypropylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12003-13-3
Fórmula molecular AlCl12Ti3
Peso molecular (g/mol) 595.98
Número MDL MFCD00145412
Clave InChI KSKPGAGLAZXNEO-UHFFFAOYSA-H
Nombre IUPAC titanium(4+) aluminium(3+) heptachloride
SMILES Cl[Al](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(III) Chloride-Aluminum(III) Chloride
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 76.0 to 78.5%
Sinónimo Titanium aluminum chloride
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 596.15
Sensibilidad Air and moisture sensitive
compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .