Learn More
Gasa de titanio, malla 60 tejida a partir de alambre de 0,2 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417325
Change view
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
15417325 150 x 150 mm cada uno
15407325 75 x 75 mm cada uno
15427325 300 x 300 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15417325
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046828.GT
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium gauze
Nombre de nota 60 mesh woven from 0.2mm (0.009 in.) dia. wire
Cantidad 150 x 150 mm
Tamaño de malla 60 Mesh
Olor Odorless
Formulario Tela de alambre