Learn More
Gasa de titanio, malla 40 tejida a partir de alambre de 0,127mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Titanium gauze |
| Nombre de nota | Woven from 0.127mm (0.005 in.) dia. wire |
| Cantidad | 75 x 75 mm |
| Tamaño de malla | 40 Mesh |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Tela de alambre |