Learn More
Lámina de titanio, 0,89 mm de grosor, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4782195
Click to view available options
Cantidad:
100 x 100 mm
200 x 200 mm
200 x 1000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11305878
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010399.GH
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: aprox. 40 g/100 x 100 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium
Color Gris
Aspecto Dark Gray foil
Densidad 4.506g/cm3
Cantidad 100 x 100 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,89 mm de grosor