Learn More
Hanna Instruments™ Electrodo de pH con cuerpo de titanio
Click to view available options
Tipos de conector:
DIN
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Llenado con gel, unión de referencia única
- La parte de detección de este electrodo se ha fabricado con vidrio de uso general
- Unión de tela extensible, sensor de temperatura integrado y amplificador con diseño de una sola sonda
- Ideal para medir el pH en aguas residuales municipales e industriales y varias aplicaciones de campo
- Diseñado para su uso con el medidor de pH portátil HI991001
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | DIN |
| Junta | Paño |
| Intervalo de pH | De 0 a 13 |
| Para utilizar con (aplicación) | Medioambiental, industrial, chapado, aguas residuales |
| Referencia interna | Simple, Ag/AgCl |
| Longitud (imperial) | Longitud del cuerpo: 114 mm (4,1 pulgadas), longitud total: 5,7 in |
| Longitud (métrico) | Longitud del cuerpo: 105 mm, longitud total: 145,5 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Diámetro (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro (métrico) | 14 mm |