Learn More
Aluminuro de titanio, malla -325, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080457
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11389259 10 g 10 g
11399259 50 g 50 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11389259
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088393.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 12003-96-2 | AlTi3+3 | 170.583 g/mol
It finds use in several applications including automobiles and aircraft. Also used in air frames, investment casting, turbocharger rotors, and wire/fiber metal matrix composites
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12003-96-2
Fórmula molecular AlTi3+3
Peso molecular (g/mol) 170.583
Número MDL MFCD00210656
Clave InChI JRDVYNLVMWVSFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum 3+ ion trititanium, aluminum, compd. with titanium 1:1
PubChem CID 44153015
Nombre IUPAC aluminio;titanio
SMILES [Al+3].[Ti].[Ti].[Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium aluminide
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Sensibilidad Air Sensitive