Learn More
Epredia™ Casetes ranurados TissueLoc™ Cassette IV
Código de producto. 16374176 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color unitSize
16374176 Naranja paquete de 1000
16304176 Beige paquete de 1000
16314176 Azul paquete de 1000
16324176 Verde paquete de 1000
16344176 Lavanda paquete de 1000
16354176 Verde claro paquete de 1000
16364176 Lila paquete de 1000
16384176 Rosa paquete de 1000
16394176 Canela paquete de 1000
16304186 Blanco paquete de 1000
16314186 Amarillo paquete de 1000
11 options
Código de producto. 16374176
Marca: Epredia™ B851954OR
Para muestras de tejido rutinarios. Estos casetes tienen una bisagra de tapa en el borde trasero con las tapas en paquetes sueltos que están disponibles en 12 colores diferentes
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Ranuras
Cierre incluido
Tipo de empaquetado Paquete suelto
Cantidad 1000/caja
Tipo de tapón Tapa no acoplada, bisagra trasera
Compatible con PrintMate No
Color Naranja
Tipo de producto Casete ranurado