Learn More
Epredia™ Casetes para biopsia TissueLoc™ Cassette IV en paquetes de tubos
Código de producto. 16334156 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 750
Código de producto. Color unitSize
16334156 Naranja paquete de 750
16364146 Beige paquete de 750
16374146 Azul paquete de 750
16384146 Verde paquete de 750
16394146 Gris paquete de 750
16304156 Lavanda paquete de 750
16314156 Verde claro paquete de 750
16324156 Lila paquete de 750
16344156 Rosa paquete de 750
16354156 Canela paquete de 750
16374156 Amarillo paquete de 750
11 options
Código de producto. 16334156
Marca: Epredia™ B851750OR
Para muestras de tejido de biopsia. Estos casetes tienen una bisagra de tapa en el borde trasero, las tapas van en paquetes sueltos y son compatibles con todas las impresoras de casetes Epredia PrintMate™
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Cuadrados pequeños
Cierre incluido
Cantidad 750/Paq.
Tipo de tapón Tapa no acoplada, bisagra trasera
Compatible con PrintMate
Color Naranja
Para utilizar con (equipo) Para su uso con impresoras PrintMate™
Tipo de producto Casete para biopsia TissueLoc