Learn More
Epredia™ Casetes para biopsia TissueLoc™ Cassette IV en paquetes de tubos
Código de producto. 16324156 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 750
Código de producto. 16324156
Marca: Epredia™ B851750LI
Para muestras de tejido de biopsia. Estos casetes tienen una bisagra de tapa en el borde trasero, las tapas van en paquetes sueltos y son compatibles con todas las impresoras de casetes Epredia PrintMate™
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Cuadrados pequeños
Cierre incluido
Cantidad 750/Paq.
Tipo de tapón Tapa no acoplada, bisagra trasera
Compatible con PrintMate
Color Lila
Para utilizar con (equipo) Para su uso con impresoras PrintMate™
Tipo de producto Casete para biopsia TissueLoc