Learn More
Epredia™ Casetes para biopsia TissueLoc™ Cassette IV
Código de producto. 16384156 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
16384156 Beige paquete de 1000
16394156 Azul paquete de 1000
16304166 Verde paquete de 1000
16314166 Gris paquete de 1000
16324166 Lavanda paquete de 1000
16334166 Verde claro paquete de 1000
16344166 Lila paquete de 1000
16354166 Naranja paquete de 1000
16364166 Rosa paquete de 1000
16374166 Canela paquete de 1000
16384166 Blanco paquete de 1000
16394166 Amarillo paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 16384156 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor B851925BE
Para muestras de tejido de biopsia. Estos casetes tienen una bisagra de tapa en el borde trasero con las tapas en paquetes sueltos que están disponibles en 12 colores diferentes
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Cuadrados pequeños
Cierre incluido
Cantidad 1000/caja
Tipo de tapón Tapa no acoplada, bisagra trasera
Compatible con PrintMate No
Color Beige
Tipo de producto TissueLoc Cassette IV con tapas del mismo color