Learn More
TPP™ Flat Sided Cell Culture Flasks
Código de producto. p-6927028
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
65 mL
165 mL
410 mL
Área de cultivo:
150 cm2
25 cm2
300 cm2
75 cm2
Volumen de trabajo (métrico):
De 15 a 45 mL
De 3 a 8 mL
De 30 a 85 mL
De 8 a 22 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 18
paquete de 36
Código de producto. Capacidad (métrico) Área de cultivo Volumen de trabajo (métrico) unitSize
11334165 15 mL 25 cm2 De 3 a 8 mL cada uno
11371694 65 mL 75 cm2 De 8 a 22 mL paquete de 100
11321744 165 mL 150 cm2 De 15 a 45 mL paquete de 36
11351744 410 mL 300 cm2 De 30 a 85 mL paquete de 18
4 options
Código de producto. 11334165
Marca: TPP™ 90026
Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Tissue Culture Flasks provide enhanced cell adhesion and growth through opto-mechanical tissue culture treated growth area.
  • Surface activated, uniform flat growth surface
  • Geometry of the neck reduces risk of media slop over
  • Stable, slip-free stacking of multiple TPP flasks
  • Highly visible bilateral marking area
  • White and accurate volume graduations for optic control of the filling volume
  • Geometry of the neck guarantees total access of TPP pipettes, TPP scrappers and the TPP spatula
  • No dead corners = 100 % cell retrieval
  • Excellent access of pipettes, tissue scrapers and tissue spatula
  • Marking area with lines on both sides
  • Increased overflow height reduces the danger of slopover of media
Especificaciones
Material del cierre Polietileno
Capacidad (métrico) 15 mL
Material Poliestireno
Incluye Filter cap with PTFE membrane; pore size 0.22μm
Revestimiento de superficie Tissue Culture Treated
Tipo de tapón Filter Screw Cap
Área de cultivo 25 cm2
Volumen de trabajo (métrico) De 3 a 8 mL
Nombre del producto
  • Isoproturon
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Isoproturon