Learn More
TPP™ Tissue Culture Flasks
Código de producto. p-7083532
Change view
Click to view available options
Volumen de trabajo (métrico):
De 15 a 45 mL
De 15 mL a 45 mL
De 30 a 85 mL
De 3 mL a 8 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 18
paquete de 36
paquete de 360
Código de producto. Volumen de trabajo (métrico) unitSize
11351694 De 15 a 45 mL paquete de 100
11341744 De 30 a 85 mL paquete de 18
11314165 De 3 mL a 8 mL paquete de 360
11301744 De 15 mL a 45 mL paquete de 36
4 options
Código de producto. 11351694
Marca: TPP™ 90075
Surface activated, uniform flat growth surface with crystal clear transparency
  • Surface activated, uniform flat growth surface
  • Crystal clear transparency
  • Geometry of neck reduces risk of media slop over
  • Stable, slip-free stacking of multiple TPP flasks
  • Highly visible bilateral marking area
  • White and accurate volume graduations for optic control of the filling volume
Especificaciones
Descripción Dimensions: 210 x 122 x 50 mm
Material Polystyrene
N.º por caja 36
Área de cultivo 75 cm2
Volumen de trabajo (métrico) De 15 a 45 mL