Learn More
Bel Art™ Gradillas para matraces de cultivo de tejidos
Código de producto. p-8576008 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Posiciones:
5
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11722016
Marca: Bel Art™ F189700001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite el efecto dominó de los matraces al caer uno sobre otro
  • Estas gradillas de polipropileno albergan matraces de 25 ml, 75 ml, 50 ml a 75 ml, de 250 a 260 ml o matraces de cultivo tisular de tamaño similar en posición vertical
  • Los orificios rectangulares de las placas superior y central estabilizan los matraces para evitar que se vuelquen
  • Organice fácilmente los matraces para mejorar el procesamiento y evitar errores en la recogida de medios utilizados, en el cambio de medios, en el lavado de monocapas celulares, la tripsinización y la siembra de células
  • Las asas de cada extremo facilitan la manipulación de las gradillas y permiten el transporte seguro de matraces a la incubadora
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color White
Admite Matraces (12)
Material Polipropileno
Posiciones 12
Forma Rectangular
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Matraz de cultivo tisular de lados planos de 50 a 75 ml
Intervalo de temperatura (métrico) 121 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 23 × 13,7 × 10,7 cm (9,1 × 5,4 × 4,2 pulg)
Longitud (métrico) 230 mm
Altura (imperial) 4,2 in
Tipo de producto Gradilla para matraces
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 10,7 cm
Anchura (métrico) 137 mm