Learn More
Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Especificaciones
| Antígeno | Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:25000-1:50000, Immunoprecipitation 1-2 uL/mg of lysate |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18648306
|
Novus Biologicals
NBP3-00209-100ul |
100 μg |
326.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18637136
|
Novus Biologicals
NBP3-00209-50ul |
50 μg |
216.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 Polyclonal antibody specifically detects Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ImmunoprecipitationEspecificaciones
| Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 | |
| Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 2517 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:25000-1:50000, Immunoprecipitation 1-2 uL/mg of lysate | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Alpha-L-fucosidase 1, Alpha-L-fucosidase I, Alpha-L-fucoside fucohydrolase 1, EC 3.2.1, EC 3.2.1.51, FUCA, fucosidase, alpha-L- 1, tissue, tissue alpha-L-fucosidase | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 (Accession#: P04066; Gln32-Lys466) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |