Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tiron™ |
| Punto de fusión | >300.0°C |
| Fórmula lineal | (HO)2C6H2(SO3Na)2·H2O |
| Beilstein | 11, 297 |
| Índice Merck | 15, 9621 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: freely soluble. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.21 |
| Pérdida por secado | 4% to 6% (typically) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid, disodium salt monohydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid, disodium salt monohydrate