Learn More
Tiron, indicador, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15627390 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15627390 10 g Frasco de plástico 10 g
15637390 25 g Frasco de plástico 25 g
15617390 100 g Frasco de plástico 100 g
3 options
Código de producto. 15627390
Marca: Honeywell-Fluka 8946010G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Indicador (para complexometría)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 270573-71-2
Fórmula molecular C6H6Na2O9S2
Peso molecular (g/mol) 332.205
Número MDL MFCD00149531
Clave InChI ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 2723960
Nombre IUPAC disodio; 4,5-dihidroxibenzen-1,3-disulfonato; hidrato
SMILES C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)[O-])O)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiron
Punto de fusión 300°C
Fórmula lineal (OH)2C6H2(SO3Na)2 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad 1350g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.22g/mol
Envase Frasco de plástico
Color De violeta a blanco
pH 5.0
Cantidad 10 g
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tiron
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acidhydrate disodium salt