Learn More
Tirbanibulin dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16493838
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16493838 10 mg 10 miligramos
16484876 100 mg 100 miligramos
16446567 5 mg 5 miligramos
16420217 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16493838
Marca: Medchem Express HY10340A
MedChemExpress Tirbanibulin (dihydrochloride) (KX2-391 (dihydrochloride)) is an inhibitor of Src that targets the peptide substrate site of Src, with GI50 of 9-60 nM in cancer cell lines.
Tirbanibulin (dihydrochloride) (KX2-391 (dihydrochloride)) is an inhibitor of Src that targets the peptide substrate site of Src, with GI50 of 9-60 nM in cancer cell lines.
Specifications
Nombre del producto químico o material Tirbanibulin dihydrochloride
CAS 1038395-65-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H31Cl2N3O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo KX2-391 dihydrochlorideKX-01 dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (99.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (66.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC1=NC=C(C2=CC=C(OCCN3CCOCC3)C=C2)C=C1)NCC4=CC=CC=C4.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 504.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.45
Porcentaje de pureza 96.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease