missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tirabrutinib, MedChemExpress

Código de producto. 16436818
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16436818 10 mg 10 miligramos
16489357 5 mg 5 miligramos
16456926 100 mg 100 miligramos
16452887 50 mg 50 miligramos
16413496 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16436818

Marca: Medchem Express HY15771

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tirabrutinib (ONO-4059) is an orally active Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK) inhibitor (can cross the blood-brain barrier (BBB)), with an IC50 of 6.8 nM. Tirabrutinib irreversibly and covalently binds to BTK and inhibits aberrant B cell receptor signaling. Tirabrutinib can be used in studies of autoimmune diseases and hematological malignancies.

Tirabrutinib (ONO-4059) is an orally active Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK) inhibitor (can cross the blood-brain barrier (BBB)), with an IC50 of 6.8 nM. Tirabrutinib irreversibly and covalently binds to BTK and inhibits aberrant B cell receptor signaling. Tirabrutinib can be used in studies of autoimmune diseases and hematological malignancies.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tirabrutinib
CAS 1351636-18-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H22N6O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo ONO-4059 GS-4059
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (220.03 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2)C4=C(N)N=CN=C4N1[C@H]5CN(C(C#CC)=O)CC5
Peso molecular (g/mol) 454.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.48
Porcentaje de pureza 99.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.