missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tirabrutinib hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16462887
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16462887 50 mg 50 miligramos
16499357 5 mg 5 miligramos
16466926 100 mg 100 miligramos
16446818 10 mg 10 miligramos
16423496 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16462887

Marca: Medchem Express HY15771A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tirabrutinib (ONO-4059) hydrochloride is an orally active Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK) inhibitor (can cross the blood-brain barrier (BBB)), with an IC50 of 6.8 nM. Tirabrutinib hydrochloride irreversibly and covalently binds to BTK and inhibits aberrant B cell receptor signaling. Tirabrutinib hydrochloride can be used in studies of autoimmune diseases and hematological malignancies.

Tirabrutinib (ONO-4059) hydrochloride is an orally active Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK) inhibitor (can cross the blood-brain barrier (BBB)), with an IC50 of 6.8 nM. Tirabrutinib hydrochloride irreversibly and covalently binds to BTK and inhibits aberrant B cell receptor signaling. Tirabrutinib hydrochloride can be used in studies of autoimmune diseases and hematological malignancies.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tirabrutinib hydrochloride
CAS 1439901-97-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23ClN6O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo ONO-4059 hydrochlorideGS-4059 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (203.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2)C4=C(N)N=CN=C4N1[C@H]5CN(C(C#CC)=O)CC5.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 490.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.94
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.