Learn More
Labcon™ Tapones dispensadores TipTop™ para tubos de recogida de sangre
Descripción
- Tapón dispensador con filtro integral para tubos de recogida de sangre de 13 o 16 mm
- Se adapta a los tubos de vidrio o de plástico estándar
- Resina de polietileno de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | 13 mm |
| Incluye | Blood Dispenser Caps |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polietileno |
| Color | Transparente |
| N.° por paquete | 1000/paq. |
| N.º por caja | 5000/Paq. |
| Declaraciones de limpieza | ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas |
| Esterilidad | No estéril |