Learn More
Labcon™ Tapones dispensadores TipTop™ para tubos de recogida de sangre
Código de producto. 17567956
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
17567956 13 mm paquete de 1000
17577956 16 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17567956 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 55118000009
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Dispensa gotas de sangre filtrada para usos de laboratorio clínico.
  • Tapón dispensador con filtro integral para tubos de recogida de sangre de 13 o 16 mm
  • Se adapta a los tubos de vidrio o de plástico estándar
  • Resina de polietileno de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Tamaño del tapón 13 mm
Incluye Blood Dispenser Caps
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polietileno
Color Transparente
N.° por paquete 1000/paq.
N.º por caja 5000/Paq.
Declaraciones de limpieza ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas