missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tiplaxtinin, MedChemExpress

Código de producto. 16468987
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16468987 5 mg 5 miligramos
16486398 10 mg 10 miligramos
16472507 50 mg 50 miligramos
16416696 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16468987

Marca: Medchem Express HY152535mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tiplaxtinin is a selective and orally efficacious inhibitor of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) with IC50 of 2.7 μM.

Tiplaxtinin is a selective and orally efficacious inhibitor of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) with IC50 of 2.7 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tiplaxtinin
CAS 393105-53-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H16F3NO4
Cantidad 5 mg
Sinónimo PAI-039 Tiplasinin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (227.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C(O)=O)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)C(C1=C3)=CC=C3C4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4
Peso molecular (g/mol) 439.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.38
Porcentaje de pureza 98.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.