missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIPIN Monoclonal Antibody (OTI1A3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17541843
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17541843 100 μL 100 microlitros
17561843 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17541843

Marca: Origene Technologies TA802978

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Required for normal progression of S-phase. Important for cell survival after DNA damage or replication stress. May be specifically required for the ATR-CHK1 pathway in the replication checkpoint induced by hydroxyurea or ultraviolet light.

Especificaciones

Antígeno TIPIN
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TIPIN
N.º de referencia del gen Q9BVW5
Alias de gen TIMELESS interacting protein
Símbolos de los genes TIPIN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human TIPIN produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54962
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.