Learn More
TIP47 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7227695 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
17761339 20 μL 20 microlitros
17649896 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17761339
Marca: Proteintech CL5551069420UL
Rabbit Polyclonal Antibody
TIP47 Polyclonal antibody apecifically detetects TIP47 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Especificaciones
Antígeno TIP47
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 ug/mL
Conjugado CoraLite 555
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC007566
Símbolos de los genes M6PRBP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TIP47 fusion protein Ag1028
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10226
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG