Learn More
- Home
- Products
- Muestreadores ambientales
- Muestreadores de partículas
- Sampling Systems™ Punta para Tomamuestras de Manguito de dosis unitaria
Sampling Systems™ Punta para Tomamuestras de Manguito de dosis unitaria
Código de producto. 15869271 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
9,5 mm
11,5 mm
13,5 mm
14,5 mm
15,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
19,5 mm
21,5 mm
22,5 mm
23,5 mm
25,5 mm
26,5 mm
27,5 mm
29,5 mm
30,5 mm
31,5 mm
34,5 mm
35,5 mm
38 mm
41,5 mm
45,5 mm
49 mm
52,5 mm
54 mm
Capacidad (métrico):
0,1 mL
0,2 mL
0,3 mL
0,4 mL
0,5 mL
0,6 mL
0,7 mL
0,8 mL
0,9 mL
1,0 mL
1,1 mL
1,2 mL
1,3 mL
1,4 mL
1,5 mL
1,6 mL
1,7 mL
1,8 mL
1,9 mL
2 mL
2,1 mL
2,2 mL
2,3 mL
2,4 mL
2,5 mL
Diámetro (métrico):
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15869271 | 22,5 mm | 1,0 mL | 6 mm | cada uno |
| 15809271 | 45,5 mm | 0,4 mL | 6 mm | cada uno |
| 15809281 | 31,5 mm | 1,4 mL | 8 mm | cada uno |
| 15809291 | 11,5 mm | 2,4 mL | 8 mm | cada uno |
| 15819271 | 41,5 mm | 0,5 mL | 6 mm | cada uno |
| 15819281 | 29,5 mm | 1,5 mL | 8 mm | cada uno |
| 15819291 | 9,5 mm | 2,5 mL | 8 mm | cada uno |
| 15829271 | 38 mm | 0,6 mL | 6 mm | cada uno |
| 15829281 | 27,5 mm | 1,6 mL | 8 mm | cada uno |
| 15839271 | 34,5 mm | 0,7 mL | 6 mm | cada uno |
| 15839281 | 25,5 mm | 1,7 mL | 8 mm | cada uno |
| 15849271 | 30,5 mm | 0,8 mL | 6 mm | cada uno |
| 15849281 | 23,5 mm | 1,8 mL | 8 mm | cada uno |
| 15859271 | 26,5 mm | 0,9 mL | 6 mm | cada uno |
| 15859281 | 21,5 mm | 1,9 mL | 8 mm | cada uno |
| 15869281 | 19,5 mm | 2 mL | 8 mm | cada uno |
| 15879261 | 54 mm | 0,1 mL | 6 mm | cada uno |
| 15879271 | 18,5 mm | 1,1 mL | 6 mm | cada uno |
| 15879281 | 17,5 mm | 2,1 mL | 8 mm | cada uno |
| 15889261 | 52,5 mm | 0,2 mL | 6 mm | cada uno |
| 15889271 | 14,5 mm | 1,2 mL | 6 mm | cada uno |
| 15889281 | 15,5 mm | 2,2 mL | 8 mm | cada uno |
| 15899261 | 49 mm | 0,3 mL | 6 mm | cada uno |
| 15899271 | 35,5 mm | 1,3 mL | 8 mm | cada uno |
| 15899281 | 13,5 mm | 2,3 mL | 8 mm | cada uno |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15869271
Marke: Sampling Systems™ 1500W10
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Para el muestreo de polvos y gránulos de pequeño volumen.
- Construcción de acero inoxidable 316L resistente a productos químicos.
- Se pueden tomar muestras de diferentes tamaños con el mismo tomamuestras
- Puntas para su uso con Cámaras de Muestreo de Tipo 1 o Tipo 2
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Punta para Tomamuestras de Manguito de dosis unitaria |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Capacidad (métrico) | 1,0 mL |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 22,5 mm |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?