Learn More
Sampling Systems™ Punta para Tomamuestras de Manguito de dosis unitaria
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
9,5 mm
11,5 mm
13,5 mm
14,5 mm
15,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
19,5 mm
21,5 mm
22,5 mm
23,5 mm
25,5 mm
26,5 mm
27,5 mm
29,5 mm
30,5 mm
31,5 mm
34,5 mm
35,5 mm
38 mm
41,5 mm
45,5 mm
49 mm
52,5 mm
54 mm
Capacidad (métrico):
0,1 mL
0,2 mL
0,3 mL
0,4 mL
0,5 mL
0,6 mL
0,7 mL
0,8 mL
0,9 mL
1,0 mL
1,1 mL
1,2 mL
1,3 mL
1,4 mL
1,5 mL
1,6 mL
1,7 mL
1,8 mL
1,9 mL
2 mL
2,1 mL
2,2 mL
2,3 mL
2,4 mL
2,5 mL
Diámetro (métrico):
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para el muestreo de polvos y gránulos de pequeño volumen.
- Construcción de acero inoxidable 316L resistente a productos químicos.
- Se pueden tomar muestras de diferentes tamaños con el mismo tomamuestras
- Puntas para su uso con Cámaras de Muestreo de Tipo 1 o Tipo 2
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Punta para Tomamuestras de Manguito de dosis unitaria |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Capacidad (métrico) | 2,5 mL |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 9,5 mm |