missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Bromuro de tiotropio

Código de producto. p-7214763 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17241242 1 g 1 g
17251242 250 mg 250 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17241242

Marca: Thermo Scientific Chemicals 466520010

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 139404-48-1
Fórmula molecular C19H22BrNO4S2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bromuro de tiotropio
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad aq. Soln.: Ligeramente soluble.
Punto de fusión De 218,0 °C a 220,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.41
Clave InChI DQHNAVOVODVIMG-CJTHRXGHSA-M
SMILES [Br-].C[N+]1(C)[C@H]2CC(C[C@@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)C(O)(C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
Nombre IUPAC (1R,2S,4R,5S)-7-{[2-hydroxy-2,2-bis(thiophen-2-yl)acetyl]oxy}-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-9-ium bromide
Peso molecular (g/mol) 472.41

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.