Learn More
Lovibond™ Reactivo de sulfato 4, Tintometer™ VARIO™, 25 ml
Código de producto. 15351675
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
15351675 25 mL paquete de 1000
1 options
Código de producto. 15351675 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 532153
Formulado para su uso con los kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros Lovibond.
  • Para su uso con nuestros kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
  • Reactivos premedidos en dosis de unidad
  • Fácil de manejar, fácil de abrir y fácil de verter
  • Caja de 100
  • El uso rápido y fácil de los VARIO Powder Packs los ha hecho muy populares para aplicaciones de análisis de agua en muchos países en todo el mundo
  • Proporciona a los usuarios más experimentados una alternativa real a los sistemas de medición existentes
  • Fabricado con los mismos estándares de calidad que han dado tanto éxito a los reactivos en comprimido Tintometer durante tantas décadas
  • Los parámetros que van desde el aluminio y el cloro hasta el sulfato son solo algunas de las famosas pruebas que se incluyen en la gama VARIO Powder Pack
Especificaciones
Formato Reactivo en polvo
Para utilizar con (aplicación) Análisis de agua
Para utilizar con (equipo) Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
Cantidad 25 mL
Tipo Reactivo de sulfato 4, VARIO™
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X1000 POWDER VARIO SULFA 4 25ML .
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: citric acid, bariumchloride dihydrate