Learn More
Lovibond™ Comprimidos de azul de timol Tintometer™
Código de producto. p-7115238
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 comprimidos
250 pastillas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15331735 250 pastillas paquete de 250
15321735 100 comprimidos paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15331735 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 511651BT
Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond. El uso de reactivos en comprimidos garantiza una dosificación exacta de los reactivos, lo que permite realizar titulaciones más precisas que los kits de pruebas de recuento de gotas tradicionales.
Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond. El uso de reactivos en comprimidos garantiza una dosificación exacta de los reactivos, lo que permite realizar titulaciones más precisas que los kits de pruebas de recuento de gotas tradicionales.
  • Comprimidos de azul de timol
  • Disponibles en paquetes de 100 y de 250
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Reactivos en comprimidos para fotometría
Para utilizar con (equipo) Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
Cantidad 250 pastillas
Tipo Comprimidos de azul de timol