Learn More
Lovibond™ Comprimidos de azul de timol Tintometer™
Descripción
Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond. El uso de reactivos en comprimidos garantiza una dosificación exacta de los reactivos, lo que permite realizar titulaciones más precisas que los kits de pruebas de recuento de gotas tradicionales.
- Comprimidos de azul de timol
- Disponibles en paquetes de 100 y de 250
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Reactivos en comprimidos para fotometría |
| Para utilizar con (equipo) | Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros |
| Cantidad | 250 pastillas |
| Tipo | Comprimidos de azul de timol |