Learn More
Lovibond™ Paquetes de reactivo de recarga Tintometer™ para comprobador de tres cámaras 4 en 1
Código de producto. 15351895
Change view
Click to view available options
:
Paquetes de reactivo de recarga para comprobador de tres cámaras 4 en 1
Código de producto.
15351895 Paquetes de reactivo de recarga para comprobador de tres cámaras 4 en 1
1 options
Código de producto. 15351895
Marca: Lovibond™ 515935
Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond. El uso de reactivos en comprimidos garantiza una dosificación exacta de los reactivos, lo que permite realizar titulaciones más precisas que los kits de pruebas de recuento de gotas tradicionales.
  • Contiene:
  • 20 Pastillas rápidas DPD n.º 1
  • 20 Comprimidos de alcalinidad LR
  • 20 Comprimidos de prueba de CyA
  • 20 Comprimidos rápidos de rojo de fenol
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Reactivos en comprimidos para fotometría
Para utilizar con (equipo) Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
Tipo Paquetes de reactivo de recarga para comprobador de tres cámaras 4 en 1
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • REFILLPACK FOR 3-CHAMBER-TESTER 4 IN 1 .
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: melamine, sodium bisulphate