Learn More
Lovibond™ Comprimidos de púrpura de m-cresol Tintometer™
Código de producto. p-7115197
Click to view available options
Cantidad:
100 comprimidos
250 pastillas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
Código de producto. 15351735
Marca: Lovibond™ 511711BT
Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond. El uso de reactivos en comprimidos garantiza una dosificación exacta de los reactivos, lo que permite realizar titulaciones más precisas que los kits de pruebas de recuento de gotas tradicionales.
  • Comprimidos de púrpura de m-cresol
  • El nuevo envase en blíster de papel de aluminio añade comodidad a la larga tradición de Lovibond en cuanto a protección lograda en la tecnología de producción de comprimidos.
  • Con la nueva tira de blíster, el usuario solo tiene que presionar el comprimido a través de la lámina protectora, directamente en la muestra
  • Cada comprimido se encuentra dentro de un molde de papel de aluminio individual, forrado con el más reciente material compuesto de aluminio, que garantiza el rendimiento del producto.
  • El tamaño del envase blíster se ha reducido a 91 x 34 mm para mayor comodidad de almacenamiento y envío
  • Se añade ‘BT’ al final del código para identificar el nuevo estilo de embalaje
  • Sencillo, ahorra tiempo y es práctico
  • No hay riesgos de seguridad si los comprimidos se utilizan de acuerdo con las instrucciones suministradas
  • Hojas de datos de seguridad disponibles para todos los reactivos
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Reactivos en comprimidos para fotometría
Para utilizar con (equipo) Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
Cantidad 250 pastillas
Tipo Comprimidos de púrpura de m-cresol
compliance-icons
Nombre del producto
  • X250 M - CRESOLPURPLE TABLETS .
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium bromide