Learn More
Lovibond™ Comprimidos de cobre n.º 1 Tintometer™
Click to view available options
Cantidad:
250 pastillas
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Descripción
- El nuevo envase en blíster de papel de aluminio añade comodidad a la larga tradición de Lovibond en cuanto a protección lograda en la tecnología de producción de comprimidos.
- Con la nueva tira de blíster, el usuario solo tiene que presionar el comprimido a través de la lámina protectora, directamente en la muestra
- Cada comprimido se encuentra dentro de un molde de papel de aluminio individual, forrado con el más reciente material compuesto de aluminio, que garantiza el rendimiento del producto.
- El tamaño del envase blíster se ha reducido a 91 x 34 mm para mayor comodidad de almacenamiento y envío
- Se añade ‘BT’ al final del código para identificar el nuevo estilo de embalaje
- Sencillo, ahorra tiempo y es práctico
- No hay riesgos de seguridad si los comprimidos se utilizan de acuerdo con las instrucciones suministradas
- Hojas de datos de seguridad disponibles para todos los reactivos
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Reactivos en comprimidos para fotometría |
| Para utilizar con (equipo) | Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros |
| Cantidad | 250 pastillas |
| Tipo | Comprimidos de cobre n.º 1 |