Learn More
Lovibond™ Comparador Tintometer™ CHECKIT™, prueba de sulfito LR, de 0,5 a 10 mg/l
Click to view available options
temp:
De 0,5 a 10 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El comparador Lovibond™ Checkit™ es una unidad colorimétrica compacta y ligera.
- Adecuado para análisis de agua tanto móvil como estática
- Disponible con diferentes escalas de color
- Proporciona la base para un completo sistema de análisis fácil de utilizar
- Cada disco comparador Checkit™ contiene una escala de color continua para una correspondencia exacta de colores entre el patrón y la muestra
- Cada kit comparador Checkit™ se suministra en un maletín de transporte con comparador, viales, discos, reactivos e instrucciones de método para todas las pruebas
- El disco de sulfito proporciona mediciones de 0,25 a 10 mg/l con los siguientes pasos: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10,5 / 4,0
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de la calidad del agua |
| Para utilizar con (equipo) | Comparador Checkit™ |
| Incluye | Maletín de transporte con comparador, viales, discos, reactivos e instrucciones de método para todas las pruebas |
| temp | De 0,5 a 10 mg/l |
| Tipo | Prueba de sulfito LR |