Learn More
Lovibond™ Comparador Tintometer™ CHECKIT™, Prueba de amoniaco (Powder Pack), de 0 a 0,5 mg/l
Click to view available options
temp:
De 0 a 0,5 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Adecuado para análisis de agua tanto móvil como estática. Los comparadores Checkit™ están disponibles con diferentes escalas de color y proporcionan la base para un completo sistema de análisis fácil de usar.
- El comparador Lovibond™ Checkit™ es una unidad colorimétrica compacta y ligera.
- Adecuado para análisis de agua tanto móvil como estática
- Disponible con diferentes escalas de color
- Proporciona la base para un completo sistema de análisis fácil de utilizar
- Cada disco comparador Checkit™ contiene una escala de color continua para una correspondencia exacta de colores entre el patrón y la muestra
- Cada kit comparador Checkit™ se suministra en un maletín de transporte con comparador, viales, discos, reactivos e instrucciones de método para todas las pruebas
- El disco de amoniaco suministrado mide de 0 a 0,5 mg/l con los siguientes pasos:
- 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Prueba de amoniaco (Powder Pack) |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de la calidad del agua |
| Para utilizar con (equipo) | Comparador Checkit™ |
| Incluye | Maletín de transporte con comparador, viales, discos, reactivos e instrucciones de método para todas las pruebas |
| temp | De 0 a 0,5 mg/l |
| Tipo | Disco de prueba de amoniaco para comparador CheckIt™ |