missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tinoridine hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16454428
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16454428 10 mg 10 miligramos
16487147 5 mg 5 miligramos
16465316 100 mg 100 miligramos
16400747 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16454428

Marca: Medchem Express HY111354

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tinoridine hydrochloride is a nonsteroidal anti-inflammatory drug and also has potent radical scavenger and antiperoxidative activity.

Tinoridine hydrochloride is a nonsteroidal anti-inflammatory drug and also has potent radical scavenger and antiperoxidative activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tinoridine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 25913-34-2
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21ClN2O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Y-3642 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (47.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.5 mg/mL (7.08 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=C(N)SC2=C1CCN(CC3=CC=CC=C3)C2)OCC.Cl
Peso molecular (g/mol) 352.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.88
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.